Merck
SY3432447762
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O2/c1-4-17-11(16)7-5-13-10-8(9(7)12)6(2)14-15(10)3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
QJXXEUYFFZWYCX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12571.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12571.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)