SY3432447760
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1-ethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-ethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O2/c1-3-15-10-7(6-14-15)9(12)8(5-13-10)11(16)17-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RCQMGWFLFNPCJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12569.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)