Merck
SY3428348656
Synthonix Corporation
Ethyl 6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-2-13-9(11)8-7-10(8)3-5-12-6-4-10/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
YMFHJKPSMOGHHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11553.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11553.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)