Merck
SY3428348463
Synthonix Corporation
3-Nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H8N4O2/c11-10(12)5-4-8-9-3-1-2-7-6(5)9/h4,7H,1-3H2
InChI key
NRYKSXYBFPTTGH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11882.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11882.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)