Merck
SY3428348333
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-7-phenylsulfonyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
351.77
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-chloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O4S/c1-22-14(19)11-7-10-12(15)16-8-17-13(10)18(11)23(20,21)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI key
LTIAEVRVNFJRQA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/11469.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11469.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)