Merck
SY3428348316
Synthonix Corporation
Methyl 3-Boc-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
$550.00
$550.00
Normalmente se envía en 2 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$550.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.31
MDL number:
$550.00
Normalmente se envía en 2 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Iupac Name
3-(tert-butyl) 6-methyl 3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-6-8-5-9(7-14)10(8)11(15)17-4/h8-10H,5-7H2,1-4H3
InChI key
ZKYRFBYZYPHCPA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/11322.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11322.html
  • Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)