Merck
SY3428348254
Synthonix Corporation
Methyl 3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-11-6(10)8-2-7(3-8,4-8)5-9/h9H,2-5H2,1H3
InChI key
BYTLJVZXUYVJKN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/10848.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10848.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)