Merck
SY3428347939
Synthonix Corporation
6-Fluoronicotinimidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-fluoronicotinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN3.ClH/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9;/h1-3H,(H3,8,9);1H
Clave InChI
QDOFLLXAEGTQSR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10578.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10578.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)