Merck
SY3428347927
Synthonix Corporation
tert-Butyl ethyl oxalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-tert-butyl 2-ethyl oxalate
Inchi Code
1S/C8H14O4/c1-5-11-6(9)7(10)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
ZFGBGKKWENABEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/12156.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12156.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)