Merck
SY3428347588
Synthonix Corporation
2-Cyanopyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-cyano-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3N3O2/c7-1-5-8-2-4(3-9-5)6(10)11/h2-3H,(H,10,11)
Clave InChI
GZCITSSHGGYVFC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11341.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11341.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)