Merck
SY3428347397
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O/c13-10-4-3-5-11-9(10)8-14-15(11)12-6-1-2-7-16-12/h3-5,8,12H,1-2,6-7H2
Clave InChI
SSJAOWRBTUOVMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11487.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11487.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)