Merck
SY3428347151
Synthonix Corporation
1-Boc-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-5-4-12(13)6-8(7-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
PLTMDLGZYGFWOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11677.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11677.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)