SY3390162214
Synthonix Corporation
1-Boc-3-bromoazetidine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-4-6(9)5-10/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
RUTPPPNQDPSSBM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7997.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)