SY3390162203
Synthonix Corporation
4-Amino-1-methylpiperidine
About This Item
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Clave InChI
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7503.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)