Merck
SY3390162142
Synthonix Corporation
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl bromo(cyclopropyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
BTAPHOMYBWYDEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7311.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7311.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)