Merck
SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.64
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
InChI key
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7018.html
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/7018.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)