SY3390161968
Synthonix Corporation
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2H2,1H3
Clave InChI
OZAQPNNARZFABP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7746.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)