Merck
SY3390161776
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4-methoxypyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.46
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
Clave InChI
ZPPORMCRNCNFGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8154.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/8154.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)