Merck
SY3371478442
Synthonix Corporation
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
371.15
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-(tributylstannyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
KFWFYOPKNSYTMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
80-85%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2244.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2244.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)