Merck
SY3371478249
Synthonix Corporation
4-Methylpiperidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.18
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(8)2-4-7-5-3-6/h7-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
CXBLQEIODBBSQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/0127.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0127.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)