Merck
SY3371477921
Synthonix Corporation
2-Fluoro-4-iodopyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.99
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-fluoro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3FIN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
Clave InChI
ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2382.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2382.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)