Merck
SY3371477874
Synthonix Corporation
6-Fluoropyridazine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.09
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-3-pyridazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2FN3/c6-5-2-1-4(3-7)8-9-5/h1-2H
InChI key
NTDISTIQLNPEDF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/0671.html
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/0671.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)