Merck
SY3371477823
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 6-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-6-3-4-8(11)13-9(6)12-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
SIACTKRUXDDOQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5631.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5631.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)