Merck
SY3371477777
Synthonix Corporation
3-Ethylthiophenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Clave InChI
CZODYJDCHKOBID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3165.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3165.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)