Merck
SY3371477632
Synthonix Corporation
6,6-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6,6-difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17F2NO2/c1-9(2,3)16-8(15)14-6-10(7-14)4-11(12,13)5-10/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
NABSFZFNNHRMOM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6136.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6136.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)