Merck
SY3371477615
Synthonix Corporation
2,6-Diazaspiro[4.5]decane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[4.5]decane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-4-6-13(15)7-8-14-10-13/h14H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
HQYFHYDDVSZPPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/6012.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6012.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)