Merck
SY3371477360
Synthonix Corporation
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.1
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-9-4-3-7(8(12)6-11)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
NUAIPKMBWNVQIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0755.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0755.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)