Merck
SY3371476908
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-Amino-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-4-6-7(5-14)12-13-8(6)11/h4-5H2,1-3H3,(H3,11,12,13)
Clave InChI
BEVRTOCHMXNPLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4312.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4312.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)