Merck
SY3371476539
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-hydroxynicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.01
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-3-1-4(6(10)11)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
GYXOTADLHQJPIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4668.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4668.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)