SY3371476327
Synthonix Corporation
4-Chloro-N-(tert-butyldimethylsilyl)indole
About This Item
Iupac Name
1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-4-chloro-1H-indole
Inchi Code
1S/C14H20ClNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-10-9-11-12(15)7-6-8-13(11)16/h6-10H,1-5H3
Clave InChI
PDPSXASABIORPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2365.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)