Merck
SY3371476232
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.04
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(8(12)13)11-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
IQVZPISNPRYBGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1669.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1669.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)