Merck
SY3371476104
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-aminopiperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H19N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)11-4-6-12(10)7-5-11/h4-7,10H2,1-3H3
Clave InChI
QMZFIRHRGPLKEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0890.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0890.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)