Merck
SY3371475944
Synthonix Corporation
tert-butyl [(Pyrrolidin-3-yl)methyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-pyrrolidinylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-8-4-5-11-6-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
WIEJVMZWPIUWHO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0294.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0294.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)