Documentos clave
G005973
HPLC Analysis of Asparaginase on Zenix® SEC-150
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 280 nm
inj. temp.: 5 μL
sample: asparaginase (2.0 mg/mL in water), RT 10.895 minute, MW 5000-6000, pI 4.85
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)