D2622HMSUA
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Categorías relacionadas
Components
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.001% (10ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm), 0.075% (750ppm, 0.1% (1000ppm); 100 mL ea
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)