Merck
91387
Supelco
3-Hydroxy-3-methylglutaric acid
analytical standard
Sinónimos:
3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(CH3)(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.14
Beilstein:
1769194
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤5% water (calc. from elemental analysis)
mp
105-108 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)