Key Documents
27239
Supelco
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41121806
material
PTFE/red rubber seal
clear glass vial
silver aluminum seal
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
seal diam.
11 mm
vial O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 11 mm
General description
Pack práctico: Viales y Sellos
Multi-paquetes de Combinaciones de viales de apertura ancha de 2mL y sellos de aluminio con septum PTFE/goma roja.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)