Z629103
Vivapure spin columns
S Mini H
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
descripción
uses a fixed-angle rotor
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
S Mini H
Sartorius VS-IX01SH24
disponibilidad
not available in USA and Canada
lecho volumen
240 μL
área de la membrana
7.48 cm2
tamaño tubo
2 mL
volumen de trabajo
≤0.4 mL
tamaño de poro
3-5 μm
capacidad
4 mg binding capacity
Descripción general
The columns are available with different ion exchange resins:
- Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
- Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
- Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
- Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)