Documentos clave
VM03
Sigma-Aldrich
Filter Plate
Removes cell debris prior to using the GenElute 96 Well Total RNA Kit
Seleccione un Tamaño
4 X 1 EA
US$ 485,00
US$ 485,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 X 1 EA
US$ 485,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
NACRES:
NB.24
US$ 485,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Nivel de calidad
tamaño
96 wells
Aplicación
The Filter Plate can be used with Sigma′s GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit to remove cell debris and prevent the RNA Binding Plate from clogging. The Filter Plate is used to filter the lysate before applying the lysate to the RNA Binding Plate (GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)