Saltar a
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Application
Sutitable for mass spectrometry analysis and western blotting.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
General description
Legal Information
Los componentes del kit también están disponibles por separado
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
The FLAG® HA tandem epitope system consists of small epitopes tags that are not eukaryotic derived. These features minimize interference with protein functions and provide superior specificity.
Contenido relacionado
Tecnologías de expresión de proteínas para varios sistemas de expresión que propician la investigación, la terapéutica y la producción de vacunas.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.