Documentos clave
SYNP191025
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3
Sinónimos:
Synthware P191025, Pasteur pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass 3.3
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech P191025
botella capacidad
25 mL
Descripción general
Pipets, Single Volume, Class A, 25mL
Aplicación
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)