Documentos clave
SBP3500414
Sigma-Aldrich
IKK gamma Blocking Peptide for SAB3500414
Seleccione un Tamaño
0.05 MG
US$ 103,00
US$ 103,00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.05 MG
US$ 103,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 103,00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
17 amino acids near the carboxy terminus of human IKK gamma.
Aplicación
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligadura / enlace
This peptide blocks the action of antibody SAB3500414.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)