Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702566
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3R4/VPS15 Antibody, clone 5J3U5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
VPS15, p150
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5J3U5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
153 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.57 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
AGSDMKIRFWDLAYPERSYVVAGSTSSPSVSYYRKIIEGTEVVQEIQNKQKVGPSDDTPRRGPESLPVGHHDIITDVATFQTTQGFIVTASRDGIVKVWK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIK3R4(30849)
Descripción general
Regulatory subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate; different complex forms are believed to play a role in multiple membrane trafficking pathways: PI3KC3-C1 is involved in initiation of autophagosomes and PI3KC3-C2 in maturation of autophagosomes and endocytosis. Involved in regulation of degradative endocytic trafficking and cytokinesis, probably in the context of PI3KC3-C2.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1259-1358 of human PIK3R4/VPS15 (Q99570).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)