SAB5702072
Anti-SDHB Antibody, clone 9S1A0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CWS2, IP, PGL4, SDH, SDH1, SDH2, SDHIP
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9S1A0, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
32 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.19 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DGLYECILCACCSTSCPSYWWNGDKYLGPAVLMQAYRWMIDSRDDFTEERLAKLQDPFSLYRCHTIMNCTRTCPKGLNPGKAIAEIKKMMATYKEKKASV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SDHB(6390)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)