Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
306.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to dark brown
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7(12)4-8-6-13-11-3-2-9(14)5-10(8)11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-7,13-14H,4,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
YQNHFSXRABPJLP-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Biochem/physiol Actions
5-HT2 serotonin receptor agonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 774928-1G | 04061826647011 |
| 774928-250MG | 04061833231487 |
| 05-983 | 04053252671845 |
| M110-100MG | 04061834037880 |
| M110-50MG | 04061832082837 |
| M110-10MG | 04061834037897 |