Merck
I2625
Sigma-Aldrich
Indole-3-glyoxylamide
crystalline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
form
crystalline
color
light yellow
SMILES string
NC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12