Merck
H5127
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone 3-acetate
≥98%
Sinónimos:
3β,17α-Dihydroxy-5-pregnen-20-one 3-acetate, 5-Pregnene-3β,17α-diol-20-one 3-acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34O4
Número de CAS:
Peso molecular:
374.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98%
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CC[C@@]4(O)C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)23(26)12-9-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5,17-20,26H,6-13H2,1-4H3
InChI key
IQCNQJXIOWBNAT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c