Saltar a
D7571
Dimaprit dihydrochloride
≥98% (NMR)
Sinónimos:
Carbamimidothioic acid, 3-(dimethylamino)propyl ester, hydrochloride (1:2), Dimaprit-2HCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 133,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 511,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15N3S · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
234.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
powder
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CN(C)CCCSC(N)=N
InChI
1S/C6H15N3S.2ClH/c1-9(2)4-3-5-10-6(7)8;;/h3-5H2,1-2H3,(H3,7,8);2*1H
InChI key
DFWCPLGXFMSUCW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective histamine receptor H2 agonist.
The histamine H2 receptor influences various cardiovascular responses, including vasodilation and cardiac rhythm, regulates gastric acid secretion, and also plays a role in the immune system by inhibiting antibody production, T cell proliferation and cytokine production. Histamine receptors are members of the GPCR family, and H2 mediates cell signaling via internalization and interaction with the GTPase dynamin.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D7909SML2434SML2570
assay
≥98% (NMR)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D7571-5MG04061833588567
D7571-25MG04061832081991