Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
microbial
Quality Level
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
Categorías relacionadas
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| biological source microbial | biological source - | biological source - | biological source - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D7253-25G | 04061833588307 |
| D7253-5G | 04061833588314 |
| D7253-100G | 04061833619612 |