Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98%
impurities
~30% 1,1,2-trichloroethane
storage temp.
2-8°C
Application
Reactive condensing reagent for synthesis of peptides without racemization.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?